安全性情報
S-078
Supelco
UR-144 5-Pentanoic acid metabolite solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H27NO3
CAS番号:
分子量:
341.44
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
詳細
A primary urinary metabolite of UR-144, a synthetic cannabinoid found in many blends of the herbal mixture Spice also known as K2, Genie, or Demon. For controlled synthetic cannabinoids Cerilliant offers DEA-exempt certified solutions, allowing laboratories to order these standards without DEA paperwork.
アプリケーション
  • Synthetic cannabinoid UR-144 metabolite detection: The study compared oral fluid and urine analyses for monitoring recent exposure to synthetic cannabinoids, including UR-144 metabolites. This research highlights the efficacy of different bioanalytical standards in detecting UR-144 metabolites in forensic and clinical toxicology (Blandino et al., 2017).
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
S-078-CHK:
S-078-CC:
S-078-1ML:4548173346953
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)