About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H29NO2
CAS番号:
分子量:
327.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
グレード
certified reference material
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in methanol
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C1C(C)(C)C1(C)C)C2=CN(CCCC(O)C)C3=CC=CC=C32
InChI
1S/C21H29NO2/c1-14(23)9-8-12-22-13-16(15-10-6-7-11-17(15)22)18(24)19-20(2,3)21(19,4)5/h6-7,10-11,13-14,19,23H,8-9,12H2,1-5H3
InChI Key
YHFHYHZNLCEAAP-UHFFFAOYSA-N
詳細
A certified solution standard suitable for use as starting material in calibrators and controls for GC/MS or LC/MS synthetic cannabinoid testing methods in forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing. UR-144 5-Hydroxypentyl metabolite is a primary urinary metabolite of UR-144, a third generation synthetic cannabinoid that has seen wide popularity in illicit drug markets since late 2012. This biomarker is also referred to as the terminal omega hydroxyl metabolite of UR-144.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)