Merck
17936
Sigma-Aldrich
1α,25-ジヒドロキシビタミンD3
≥97.0% (HPLC)
別名:
1α,25-ジヒドロキシコレカルシフェロール, カルシトリオール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H44O3
CAS番号:
分子量:
416.64
Beilstein:
7559394
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058003
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
形状
crystals
white to off-white
保管温度
−70°C
SMILES記法
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)[C@H](C)CCCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1
InChI Key
GMRQFYUYWCNGIN-NKMMMXOESA-N
遺伝子情報
human ... VDR(7421)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1α,25-ジヒドロキシビタミンD3は、カルシトリオールとも呼ばれるカルシトロフィックホルモンです。この物質は、ビタミンDの代謝産物として最も生理活性が高く、腎臓の近位尿細管細胞で産生されます。
アプリケーション
1α,25-ジヒドロキシビタミンD3は、重症複合免疫不全(SCID)マウスへのヒト筋前駆体細胞(hMPC)移植の成功に対するその作用をin-vitroで評価するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
1α,25-ジヒドロキシビタミンD3は、Ca2+シグナル伝達、グルココルチコイドの調節などのさまざまな代謝プロセスを促進し、脂肪細胞のアポトーシスに影響し、複数のサイトカインの発現および産生を調節することで、エネルギー代謝を調整します。さらに、腸、腎臓および骨で作用することで、リン恒常性を調整します。1α,25-ジヒドロキシビタミンD3は抗増殖作用を示し、ヒト前立腺癌に対する強力な治療薬として使用されます。
カルシウムの吸収と蓄積におけるビタミンD3が生物学的活性型。1α,25-ジヒドロキシビタミンD3は、細胞の分化および増殖に広く影響を与え、また、免疫反応や中枢神経系を調節する役割もあります。最近の研究では、1α,25-ジヒドロキシビタミンD3は前立腺がん、結腸がんなどの悪性疾患に対して化学抗がん剤として働き、他の抗腫瘍化合物とともに用いれば相乗効果を示すことが示唆されています。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - STOT RE 1
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
17936-1MG-F:
17936-100UG-F:
17936-BULK:
17936-BULK-F:
17936-VAR-F:
17936-100UG-BULK-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Physiology of the Gastrointestinal Tract (2012)
1, 25-dihydroxyvitamin D3 increases the transplantation success of human muscle precursor cells in SCID mice
Stephan L, et al.
Cell Transplantation, 16(4), 391-402 (2007)
Handbook of Hormones: Comparative Endocrinology for Basic and Clinical Research (2015)
Calcitriol and energy metabolism
Zemel M B and Sun X
Nutr. Rev, 66(suppl-2), S139-S146 (2008)
Inhibition of T lymphocyte mitogenesis by 1, 25-dihydroxyvitamin D3 (calcitriol).
Rigby WF, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 74(4), 1451-1455 (1984)