由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
蒸気密度
3.8 (vs air)
蒸気圧
1.4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.588 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
meaty; sulfurous
SMILES記法
Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI Key
RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
122.0 °F - closed cup
引火点(℃)
50 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W361607-10KG:4548173284682
W361607-VAR-K:
W361607-30G:4548173284705
W361607-BULK:
W361607-5KG:4548173284712
W361607-1KG-K:4548173349619
W361607-SAMPLE:
W361607-SAMPLE-K:
W361607-1KG:4548173284699
W361607-BULK-K:
W361607-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W361607-10KG | |
W361607-1KG-K | 4061834366225 |
W361607-30G | |
W361607-1KG | |
W361607-5KG | |
W361607-SAMPLE | |
W361607-SAMPLE-K | 4061834323228 |