Merck
10906
Sigma-Aldrich
クロロアセトアルデヒドジメチルアセタール
Wacker Chemie AG, produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.0% (GC)
別名:
2-クロロ-1,1-ジメトキシエタン, ジメチルクロロアセタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
124.57
Beilstein:
1733700
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
アッセイ
≥99.0% (GC)
メーカー/製品名
Wacker Chemie AG
屈折率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
128-130 °C (lit.)
密度
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(CCl)OC
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3
InChI Key
CRZJPEIBPQWDGJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal is a clear, colorless liquid. It reacts with hydroxythiol to form hydroxy acetal.
アプリケーション
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal can be used as a reactant to synthesize:
  • 2-(chloromethyl)-4,7-dethyl-1,3-dioxepane
  • 2-(chloromethyl)-5,6-benzo-1,3-dioxepane
  • ketene dimethyl acetal
Chloroacetaldehyde dimethyl acetal was used to investigate the enzymes used for activation and transformation of vinyl chloride. It was also used for introducing O-(2,2-dimethoxyethyl) groups into amylose, dextran, and a linear (1→3)-β-D-glucan. Chloroacetaldehyde dimethyl acetal was utilised in the synthesis of ethoxyacetylide.
その他情報
バルク量の価格はお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
10906-BULK:
10906-210KG:
10906-25KG:
10906-VAR:
10906-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Camphor derived 1, 4-oxathianes for carbonyl epoxidation.
Tetrahedron Asymmetry, 9(10), 1801-1807 (1998)
Simple enols. 3. Stereochemistry of simple enols in solution.
Capon B
The Journal of Organic Chemistry, 49(2), 255-257 (1984)
Recent trends in the synthesis of carbazoles: an update.
Tetrahedron, 68(31), 6099-6121 (2012)
Activation of vinyl chloride to covalently bound metabolites: roles of 2-chloroethylene oxide and 2-chloroacetaldehyde.
F P Guengerich et al.
Biochemistry, 18(23), 5177-5182 (1979-11-13)
Free radical ring-opening polymerization of 4, 7-dimethyl-2-methylene-1, 3-dioxepane and 5, 6-benzo-2-methylene-1, 3-dioxepane.
Bailey WJ
Macromolecules, 15(3), 711-714 (1982)