Merck
W342203
Sigma-Aldrich
trans,trans-2,4-ウンデカジエナール
≥95%, FG
別名:
(2E,4E)-undeca-2,4-dienal, (E,E)-2,4-undecadienal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH=CHCH=CHCHO
CAS番号:
分子量:
166.26
FEMA番号:
3422
EC Number:
欧州評議会番号:
10385
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.196
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.514 (lit.)
密度
0.869 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
butter; spicy
SMILES記法
[H]C(=O)\C([H])=C([H])\C([H])=C(/[H])CCCCCC
InChI
1S/C11H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h7-11H,2-6H2,1H3/b8-7+,10-9+
InChI Key
UVIUIIFPIWRILL-XBLVEGMJSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
W342203-1KG:
W342203-25G:
W342203-100G:
W342203-BULK-K:
W342203-SAMPLE:
W342203-1KG-K:
W342203-BULK:
W342203-100G-K:
W342203-25G-K:
W342203-VAR-K:
W342203-SAMPLE-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W342203-1KG
W342203-25G-K4061837835643
W342203-SAMPLE-K4061837835650
W342203-100G
W342203-100G-K4061837835629
W342203-1KG-K4061837835636
W342203-25G
W342203-SAMPLE