Merck
W321206
Sigma-Aldrich
trans, trans-2,4-ノナジエナール
≥89%, FG
別名:
(E,E)-2,4-nonadienal, trans,trans-2,4-nonadiene aldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH=CHCH=CHCHO
CAS番号:
分子量:
138.21
FEMA番号:
3212
EC Number:
欧州評議会番号:
732
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
5.194
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥89%
屈折率
n20/D 1.5207 (lit.)
bp
97-98 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fatty; green; melon; floral
SMILES記法
[H]C(=O)\C([H])=C([H])\C([H])=C(/[H])CCCC
InChI
1S/C9H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h5-9H,2-4H2,1H3/b6-5+,8-7+
InChI Key
ZHHYXNZJDGDGPJ-BSWSSELBSA-N
生物化学的/生理学的作用
1.0%でにおいを感じます。
2 ppmで味覚を感じます。
その他情報
天然の存在:アボカド、ブラジルナッツ、キャビア、調理済み牛肉、鶏肉と豚肉、調理済みの子ヒツジ肉やヒツジ肉、魚肉、ミルク、煎りピ-ナッツ。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W321206-VAR-K:
W321206-100G-K:
W321206-1KG:
W321206-100G:
W321206-SAMPLE:
W321206-25G:
W321206-BULK:
W321206-SAMPLE-K:
W321206-25G-K:
W321206-1KG-K:
W321206-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 58-58 (2005)
Pascal Fuchsmann et al.
Journal of chromatography. A, 1601, 60-70 (2019-06-11)
Headspace in-tube extraction (HS-ITEX) and solid phase microextraction (HS-SPME) sampling, followed by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), are widely used to analyze volatile compounds in various food matrices. While the extraction efficiency of volatile compounds from foodstuffs is crucial for obtaining