Merck
W326607
Sigma-Aldrich
4,5-ジヒドロ-3(2H)-チオフェノン
≥98%, FG
別名:
3-チオファノン, テトラヒドロチオフェン-3-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6OS
CAS番号:
分子量:
102.15
FEMA番号:
3266
Beilstein:
105201
EC Number:
欧州評議会番号:
2337
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
15.012
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
認証
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.528 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
密度
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
garlic; meaty; alliaceous; vegetable
SMILES記法
O=C1CCSC1
InChI
1S/C4H6OS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2
InChI Key
DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
ガラス瓶入り。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
172.4 °F - closed cup
引火点(℃)
78 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W326607-250G:
W326607-SAMPLE-K:
W326607-BULK-K:
W326607-VAR-K:
W326607-25G-K:4548173976501
W326607-100G:
W326607-250G-K:4548173976495
W326607-25G:
W326607-100G-K:
W326607-1KG-K:4548173976488
W326607-1KG:
W326607-SAMPLE:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2