Merck
27002-U
Supelco
バイアル、スクリュートップ、PTFEライナー付き硬質Thermosetキャップ(緑色)付き、組立済み、100本入り
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, thread for 15-425
別名:
PK100 7ML AMBER VIAL,SCREW TOP, SOLID CAP W/PTFE LINER
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
F217/PTFE cap liner
PTFE liner
amber glass vial
green melamine resin cap (solid-top)
特徴
closure type green melamine solid-top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
17 mm × 60 mm
容量
7 mL
フィッティング
thread for 15-425
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)