Merck
W290017
Sigma-Aldrich
リン酸 溶液
85 wt. % in H2O, FCC, FG
別名:
リン酸, オルトリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3PO4
CAS番号:
分子量:
98.00
FEMA番号:
2900
Beilstein:
1921286
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
E番号:
E 338
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FCC
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
84.0-86% (by NaOH, titration)
フォーム
liquid
濃度
85 wt. % in H2O
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
密度
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.02%passes test
fluoride (F-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤1500 ppm
微量陽イオン
As: ≤1 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
faint
SMILES記法
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • A Novel Resistive Sensor Network Utilizing an SAP-Enhanced Ionic Layer and CNT Doping for Multipoint Pressure Measurement.: This article showcases the role of phosphoric acid solutions in creating sensitive and accurate pressure sensors for various technological applications, from healthcare to consumer electronics (Fan et al., 2024).
その他情報
濃リン酸は約85%のH3PO4水溶液です。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W290017-BULK-K:
W290017-SAMPLE:
W290017-10KG-K:4548173952659
W290017-SAMPLE-K:
W290017-25KG-K:4548173952673
W290017-1KG:
W290017-10KG:
W290017-VAR-K:
W290017-25KG:
W290017-1KG-K:4548173952666
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
アスピリン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1044006
アスピリン
リン酸 ACS reagent, ≥85 wt. % in H2O
Sigma-Aldrich
438081
リン酸
リン酸 ACS reagent, ≥85 wt. % in H2O
Sigma-Aldrich
695017
リン酸
酢酸 glacial, ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
A6283
酢酸
氷酢酸 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1005706
氷酢酸
Amit Kumar Sinha et al.
PloS one, 9(4), e95319-e95319 (2014-04-18)
Oxidative stress and the antioxidant response induced by high environmental ammonia (HEA) were investigated in the liver and gills of three freshwater teleosts differing in their sensitivities to ammonia. The highly ammonia-sensitive salmonid Oncorhynchus mykiss (rainbow trout), the less ammonia
Manabu Ueno et al.
Nature communications, 6, 6332-6332 (2015-03-11)
Alveolar macrophages play a crucial role in the pathogenesis of emphysema, for which there is currently no effective treatment. Bisphosphonates are widely used to treat osteoclast-mediated bone diseases. Here we show that delivery of the nitrogen-containing bisphosphonate alendronate via aerosol
Atsushi Saito et al.
Science translational medicine, 7(313), 313ra181-313ra181 (2015-11-13)
Pulmonary alveolar microlithiasis (PAM) is a rare, autosomal recessive lung disorder associated with progressive accumulation of calcium phosphate microliths. Inactivating mutations in SLC34A2, which encodes the NPT2b sodium-dependent phosphate cotransporter, has been proposed as a cause of PAM. We show
Mian Qi et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(43), 15366-15378 (2014-10-18)
Distance measurement in the nanometer range by electron paramagnetic resonance spectroscopy (EPR) in combination with site-directed spin labeling is a very powerful tool to monitor the structure and dynamics of biomacromolecules in their natural environment. However, in-cell application is hampered
Jesús Torres et al.
Annals of anatomy = Anatomischer Anzeiger : official organ of the Anatomische Gesellschaft, 200, 126-133 (2015-05-02)
The aim of this study was to test bone tissue response to monetite granules in comparison with intramembranous autologous bone graft in a rabbit calvaria critical size defect model. Novel monetite granules were synthesized by thermal conversion of set brushite
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W290017-1KG-K4061838257444
W290017-25KG
W290017-SAMPLE
W290017-SAMPLE-K4061838108074
W290017-10KG
W290017-10KG-K4061838181428
W290017-1KG
W290017-25KG-K4061838192356