認証
BP
ChP
JPE
NF
Ph. Eur.
品質水準
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
製品種目
EMPROVE® EXPERT
フォーム
liquid
濃度
85%
テクニック
API processing | salt formation: suitable
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
動粘度
30.5 cSt(20 °C)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
密度
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1.00563.9025DISC:
CO1E1005639025:
1005639025BWT:
MX11005631000:
1005639024:
1005639180:
1005635000:
CO1E1005632500:
CO1E1005631000:
1005639999:
1005632500:
1005639342:
CO1I1005632500:
1005639025:
1005631000:
CO1I1005639025:
1005630000:
1005639950:
試験成績書(COA)