Merck
79617
Sigma-Aldrich
リン酸
BioUltra, ≥85% (T)
別名:
オルトリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3PO4
CAS番号:
分子量:
98.00
Beilstein:
1921286
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
グレード
biotech. grade
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥85% (T)
フォーム
viscous liquid
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.001% KMnO4-reducing matter (as O)
≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
屈折率
n20/D 1.433
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
密度
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤2 mg/kg
fluoride (F-): ≤1 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
微量陽イオン
Ag: ≤1 mg/kg
Al: ≤1 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sb: ≤2 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Tl: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
SMILES記法
OP(O)(O)=O
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
りん酸は、毛管等電点電気泳動(CIEF)溶液の成分である陽極液の調製に使用されています。また、フローインジェクション分析-化学酸化-同位体比質量分析(FIA-CO-IRMS)の化学酸化試薬としても使用されています。
その他情報
濃リン酸は約85%のH3PO4水溶液です。
注意
生成物は固体になる場合がありますが、50°Cに加温すると液化します。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
79617-250ML:4548173946139
79617-6X250ML:
79617-BULK:
79617-1L:4548173946122
79617-2.5L:
79617-VAR:
79617-6X1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
リン酸 85%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JPE, NF
SAFC
1.00563
リン酸
リン酸 for inorganic trace analysis, Suprapur®
Supelco
1.00552
リン酸
リン酸 for HPLC LiChropur™
Supelco
5.43828
リン酸
Qualification of NISTmAb charge heterogeneity control assays
Turner A and Schiel JE
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 410(8), 2079-2093 (2018)
Development and characterisation of new glycine certified reference materials for SI-traceable 13 C/12 C isotope amount ratio measurements
Malinovsky D, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 34(1), 147-159 (2019)
Taro Kishi et al.
Neuropharmacology, 58(7), 1168-1173 (2010-02-25)
Several investigations have suggested the possible involvement of sigma 1 non-opioid intracellular receptor 1 (sigma 1 receptor) in the pathophysiology of major depressive disorder (MDD). Sigma 1 receptors are also one of the major pharmacological therapeutic targets of selective serotonin
W M Fennis et al.
Journal of dental research, 93(1), 36-41 (2013-10-25)
The objective of this randomized control trial was to compare the five-year clinical performance of direct and indirect resin composite restorations replacing cusps. In 157 patients, 176 restorations were made to restore maxillary premolars with Class II cavities and one
Amit Kumar Sinha et al.
PloS one, 9(4), e95319-e95319 (2014-04-18)
Oxidative stress and the antioxidant response induced by high environmental ammonia (HEA) were investigated in the liver and gills of three freshwater teleosts differing in their sensitivities to ammonia. The highly ammonia-sensitive salmonid Oncorhynchus mykiss (rainbow trout), the less ammonia