Merck
P5811
Sigma-Aldrich
リン酸
BioReagent, suitable for insect cell culture, 85%
別名:
オルトリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3PO4
CAS番号:
分子量:
98.00
Beilstein:
1921286
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
グレード
reagent
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
製品種目
BioReagent
アッセイ
85%
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | insect: suitable
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
密度
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
リン酸はリンと酸素の化合物です。無色の結晶性固体です。
アプリケーション
昆虫細胞培養の用途での滴定酸としての使用に適しています。
リン酸は以下の用途に使用されています。
  • キイロショウジョウバエ(Drosophila melanogaster)を維持するための酵母-スクロース食餌中の防腐剤の成分として
  • トリエチルアミンリン酸塩保存溶液の調製に
  • タンパク質試薬の調製における成分として
  • リン酸緩衝液の調製時のpH調整に
生物化学的/生理学的作用
リン酸は肥料業界で一般的に使用されています。また、殺虫剤や農薬の製造にも使用されています。
その他情報
濃リン酸は約85%のH3PO4水溶液です。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P5811-BULK:
P5811-100G:4548173951041
P5811-VAR:
P5811-500G:4548173951058
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
リン酸 puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥85%
Sigma-Aldrich
30417
リン酸
リン酸 cryst. for analysis EMSURE®
Supelco
1.00565
リン酸
Phosphorus, 6(6), 33-33 (2007)
Gut microbiota modifies olfactory-guided microbial preferences and foraging decisions in Drosophila
Wong A, et al.
Current Biology, 27(15), 2397-2404 (2017)
Isolation and activation of collagenase from fish processing waste
Daboor S, et al.
Advances in Bioscience and Biotechnology, 3(03), 191-191 (2012)
Fast and easy phosphopeptide fractionation by combinatorial ERLIC-SCX solid-phase extraction for in-depth phosphoproteome analysis
Zarei M, et al.
Nature Protocols, 11(1), 37-37 (2016)
Generation of phospholipid vesicle-nanotube networks and transport of molecules therein
Jesorka A, et al.
Nature Protocols, 6(6), 791-791 (2011)