Merck
695017
Sigma-Aldrich
リン酸
ACS reagent, ≥85 wt. % in H2O
別名:
オルトリン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3PO4
CAS番号:
分子量:
98.00
Beilstein:
1921286
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
蒸気密度
3.4 (vs air)
蒸気圧
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥85% H3PO4 basis (by NaOH, titration)
フォーム
liquid
濃度
≥85 wt. % in H2O
テクニック
NMR: suitable
不純物
reducing substances, passes test
≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
APHA: ≤10
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
密度
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤3 ppm
nitrate (NO3-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
微量陽イオン
As: ≤1 ppm
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.02%
Mn: ≤0.5 ppm
Na: ≤0.025%
Sb: ≤0.002%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP)
SMILES記法
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI Key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SRC(6714)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
りん酸(H3PO4)は、より優れた接着性の塗料および樹脂コーティングを得るため、金属表面を処理する産業で使用されています。
アプリケーション
りん酸は、一般的なリン脂質のリン31核磁気共鳴(31P NMR)化学シフトの測定標準として使用できます。以下の研究で使用できます。
  • 31P NMR分光法によるヒト白質の脂質組成分析の外部標準として。
  • 31P NMR分光法によるヒストンH4の酸に不安定なリン酸化中の外部標準として。
  • プレ反応およびポスト反応MAS31P-NMRおよびFTIR分光法により、シリカ/アルミナ担持りん酸ナトリウムに存在する表面種を調査するための参照標準として。
  • 一連の表面改質および非改質ZSM-5において、623 Kでフェニルアセテートを転位させる気相Friesの触媒として。
その他情報
濃リン酸は約85%のH3PO4水溶液です。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
695017-500ML:4548173925950
695017-100ML-PW:
695017-2.5L:
695017-BULK:
695017-201L:
695017-12X100ML:
695017-12X100ML-PW:
695017-H:
695017-201L-MULTI:
695017-500ML-PW:
695017-2.5L-PW:
695017-VAR:
695017-100ML:4548173925943
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A simple method of increasing the adhesion of acrylic filling materials to enamel surfaces.
Buonocore MG.
Journal of Dental Research, 34(6), 849-853 (1955)
FTIR and 31 P-NMR spectroscopic analyses of surface species in phosphate-catalyzed lactic acid conversion.
Gunter GC, et al.
J. Catal., 164(1), 207-219 (1996)
Internal versus external surface active sites in ZSM-5 zeolite: Part 1. Fries rearrangement catalyzed by modified and unmodified H3PO4/ZSM-5.
Ghiaci M, et al.
Applied Catalysis A: General, 298, 32-39 (2006)
D S Marinier et al.
Journal of lipid research, 29(9), 1237-1243 (1988-09-01)
In order to study the lipid composition of human white matter, we have developed a 31P NMR spectroscopy method, which allows the determination and quantitation of the main phospholipids found in biological membranes. The technique is based upon the use
P Meneses et al.
Journal of lipid research, 29(5), 679-689 (1988-05-01)
The common phospholipids from biological sources were quantitated using phosphorus-31 nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy in conjunction with an analytical reagent composed of two parts: 1) 2 ml of reagent chloroform in which was dissolved 0.01-100 mg of crude tissue
関連コンテンツ
Enzymatic Assay of Endoproteinase Glu-C (EC 3.4.21.19)