Merck
W251402
Sigma-Aldrich
ギ酸ゲラニル
≥95%, FCC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H18O2
CAS番号:
分子量:
182.26
FEMA番号:
2514
EC Number:
欧州評議会番号:
343
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.076
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Kosher
法規制遵守
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.46 (lit.)
bp
216 °C (lit.)
密度
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
green; fruity; rose
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\COC=O
InChI
1S/C11H18O2/c1-10(2)5-4-6-11(3)7-8-13-9-12/h5,7,9H,4,6,8H2,1-3H3/b11-7+
InChI Key
FQMZVFJYMPNUCT-YRNVUSSQSA-N
関連するカテゴリー
免責事項
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
210.0 °F - closed cup
引火点(℃)
98.90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W251402-SAMPLE:
W251402-1KG:
W251402-1KG-K:
W251402-BULK-K:
W251402-10KG:
W251402-VAR-K:
W251402-5KG:
W251402-5KG-K:
W251402-SAMPLE-K:
W251402-10KG-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Minju Lee et al.
Scientific reports, 8(1), 13945-13945 (2018-09-19)
We report a strategy for the human-like smelling of a rose scent utilizing olfactory receptor nanodisc (ND)-based bioelectronic nose devices. In this strategy, a floating electrode (FE)-based carbon nanotube (CNT) field effect transistor (FET) was functionalized with human olfactory receptor
プロトコル
-(+)-Limonene, purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC); Geranyl tiglate; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Geranyl formate; α-Pinene
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W251402-10KG
W251402-5KG-K4061837529511
W251402-SAMPLE-K4061837529528
W251402-10KG-K4061837529498
W251402-1KG
W251402-1KG-K4061837515194
W251402-5KG
W251402-SAMPLE