Merck
T21407
Sigma-Aldrich
N,N,N′,N′-テトラメチルジアミノメタン
99%
別名:
N,N,N′,N′-テトラメチルメタンジアミン, ビス(ジメチルアミノ)メタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NCH2N(CH3)2
CAS番号:
分子量:
102.18
Beilstein:
1731946
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.401 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
密度
0.749 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)CN(C)C
InChI
1S/C5H14N2/c1-6(2)5-7(3)4/h5H2,1-4H3
InChI Key
VGIVLIHKENZQHQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
T21407-VAR:
T21407-100G:
T21407-BULK:
T21407-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jie Wu et al.
ACS infectious diseases, 5(7), 1087-1104 (2019-04-25)
This article reports the rational medicinal chemistry of a natural product, agrimophol (1), as a new disruptor of intrabacterial pH (pHIB) homeostasis in Mycobacterium tuberculosis (Mtb). Through the systematic investigation of the structure-activity relationship of 1, scaffold-hopping of the diphenylmethane
Abdullah Alzahrani et al.
Organic & biomolecular chemistry, 16(22), 4108-4116 (2018-05-19)
The traditional thermal Mannich reaction is unsuitable for preparing polymerizable N-methylene amino substituted acrylamides and methacrylamides. Herein we provide a facile multi-gram high yield synthesis of these monomeric precursors to stimuli-responsive polymers by the addition of acrylamides and methacrylamides onto