アッセイ
99%
形状
solid
bp
139 °C/6 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
密度
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=CCN1C(=O)CSC1=S
InChI
1S/C6H7NOS2/c1-2-3-7-5(8)4-10-6(7)9/h2H,1,3-4H2
InChI Key
GYGUTBCTEJBRAN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A35607-100G:
A35607-5G:
A35607-25G:
A35607-VAR:
A35607-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)