177792
ジエチル ジチオホスファート アンモニウム塩
95%
別名:
Ammonium O,O′-diethyldithiophosphate, Ammonium O,O-diethyl dithiophosphate, Ammonium O,O-diethyl phosphorodithioate, Ammonium O,O-diethyl phosphorodithioate(1-), Ammonium di-O-ethyl dithiophosphate, Ammonium diethyldithiophosphate, O,O-Diethyl ammonium phosphorodithioate, O,O-Diethylphosphorodithioic acid ammonium salt, S-Ammonium O,O′-diethyl phosphorodithioate
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
164-166 °C (lit.)
SMILES記法
N.CCOP(S)(=S)OCC
InChI
1S/C4H11O2PS2.H3N/c1-3-5-7(8,9)6-4-2;/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9);1H3
InChI Key
HFRHTRKMBOQLLL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
177792-100G:
177792-VAR:
177792-500G:
177792-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)