Merck
262404
Sigma-Aldrich
Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
99%
別名:
Methyl pivaloylacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CCOCH2CO2CH3
CAS番号:
分子量:
158.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.4 mmHg ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
67-70 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES記法
COC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-8(2,3)6(9)5-7(10)11-4/h5H2,1-4H3
InChI Key
XTXCFTMJPRXBBC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate has been used:
  • as substarte during InCl3-catalyzed syntheses of some new dibenzo(d,f)(1,3)dioxepines and 12H-dibenzo(d,g)(1,3)dioxocin derivatives
  • in the preparation of neat α-oxoketene, carbomethoxypivaloylketene
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
262404-BULK:
262404-50G:
262404-10G:
262404-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Indium (III) chloride catalyzed one step synthesis of some new dibenzo(d,f)(1,3)dioxepines and 12H-dibenzo(d,g)(1,3)dioxocin derivatives.
Tocco G, et al.
Tetrahedron Letters, 45(37), 6909-6913 (2007)
Neat carbomethoxypivaloylketene-preparation and chemical reactivity.
Stadler A, et al.
Tetrahedron, 57(31), 6757-6763 (2001)