Merck
E33203
Sigma-Aldrich
イソブチリル酢酸エチル
95%
別名:
4-メチル-3-オキソペンタン酸エチル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCOCH2COOC2H5
CAS番号:
分子量:
158.19
Beilstein:
636726
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.425 (lit.)
bp
173 °C (lit.)
mp
−9 °C (lit.)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-11-8(10)5-7(9)6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
XCLDSQRVMMXWMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E33203-BULK:
E33203-10G:
E33203-VAR:
E33203-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)