Merck
245860
Sigma-Aldrich
4-クロロアセト酢酸メチル
97%
別名:
γ-Chloroacetoacetic acid methyl ester, 4-Chloro-3-oxo-butyric acid methyl ester, 4-Chloro-3-oxobutanoic acid methyl ester, Methyl γ-chloroacetoacetate, Methyl (chloroacetyl)acetate, Methyl 3-oxo-4-chlorobutanoate, Methyl 4-chloro-3-oxobutyrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2COCH2COOCH3
CAS番号:
分子量:
150.56
Beilstein:
1759939
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
85 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.305 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC(=O)CC(=O)CCl
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-9-5(8)2-4(7)3-6/h2-3H2,1H3
InChI Key
HFLMYYLFSNEOOT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
パラジウム触媒存在下で、対称ジ酢酸アリルまたはジカルボン酸エステルと反応してジヒロフランを生成します。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
245860-BULK:
245860-5G:
245860-VAR:
245860-100G:
245860-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis, 39-39 (2007)