アッセイ
95%
mp
88-91 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C14H18O6/c1-5-20-13(16)8-10(15)9-6-11(17-2)14(19-4)12(7-9)18-3/h6-7H,5,8H2,1-4H3
InChI Key
VEYNISLTHXQSGU-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
513059-5G:
513059-BULK:
513059-1G:
513059-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 327-327 (2014)
Ethyl 3, 4, 5-Trimethoxybenzoylacetate.
Journal of the American Chemical Society, 74(11), 2923-2923 (1952)