屈折率
n20/D 1.5315 (lit.)
品質水準
bp
244-245 °C (lit.)
密度
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C12H14O3/c1-3-15-12(14)8-11(13)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI Key
GEQMJBPKCOZHMV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の用途に関与する反応剤です。
- インドール類との酸化的クロスカップリング
- 求電子/求核ハロゲン化
- アルキニルケトンとの環化
- Lewis塩基触媒ヒドロシリル化
- 立体選択的還元
- 分子内Michael付加反応
Ethyl (4-methylbenzoyl)acetate may be used to synthesize 2-(carboethoxy)-3-(4′-methyl)phenylquinoxaline 1,4-dioxide.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
559067-BULK:
559067-VAR:
559067-1G:
559067-5G:
Comparative Use of Solvent-free KF-Al2O3 and K2CO3 in Acetone in the Synthesis of Quinoxaline 1, 4-Dioxide Derivatives Designed as Antimalarial Drug Candidates.
Lima LM, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 42(7), 1381-1385 (2005)