About This Item
化学式:
O2NC6H4COCH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
237.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
75-77 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
nitro
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11NO5/c1-2-17-11(14)7-10(13)8-4-3-5-9(6-8)12(15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI Key
DSOJMGUVLXTQSE-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
387444-25G:
387444-VAR:
387444-1KG:
387444-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)