Merck
637483
Sigma-Aldrich
メチル 2-オキソ-1-インダンカルボキシラート
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10O3
CAS番号:
分子量:
190.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
65-69 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)C1C(=O)Cc2ccccc12
InChI
1S/C11H10O3/c1-14-11(13)10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(10)12/h2-5,10H,6H2,1H3
InChI Key
RWSYHHRDYRDVQL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
637483-5G:
637483-VAR:
637483-25G:
637483-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)