Merck
559121
Sigma-Aldrich
Ethyl (2-methoxybenzoyl)acetate
99%
別名:
3-(2-メトキシフェニル)-3-オキソプロパン酸 エチル エステル, エチル (o-メトキシベンゾイル)プロピオナート, エチル 3-(2-メトキシフェニル)-3-オキソプロピオナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3OC6H4COCH2CO2CH2H3C
CAS番号:
分子量:
222.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.5320 (lit.)
bp
259-260 °C (lit.)
密度
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1OC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-16-12(14)8-10(13)9-6-4-5-7-11(9)15-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChI Key
KROPYAVVJDXRPH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • N-アリル/プロパルギルエナミンカルボキシラートの合成
  • エナンチオ選択的ルテニウム触媒水素化
  • キラルBINAM N-ヘテロ環カルベンロジウム錯体により触媒されるヒドロシリル化反応
  • 除草剤候補の合成
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
559121-1G:
559121-BULK:
559121-VAR:
559121-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)