Merck
559091
Sigma-Aldrich
(2-クロロベンゾイル)酢酸エチル
≥95%
別名:
NSC 158136, エチル (o-クロロベンゾイル)アセタート, エチル 3-(2-クロロフェニル)-3-プロピオナート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4COCH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
226.66
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
屈折率
n20/D 1.540 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
密度
1.206 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
ketone
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C11H11ClO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-5-3-4-6-9(8)12/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI Key
DLFBNTUSDQSFOF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 硝酸アンモニウムセリウムが介する酸化的カップリング
  • ヒドロシリル化反応
  • 強力なCCR2受容体アンタゴニストとしてのジアリール置換ピラゾールの調製
  • 可能性のある除草剤の調製
  • ルテニウム触媒による不斉水素化
Ethyl (2-chlorobenzoyl)acetate may be used to synthesize ketosplitomicin derivative and ethyl 6-(2-chlorophenyl)-2,2-dimethyl-4-oxo-2,3-dihydro-4Hpyran-5-carboxylate.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
559091-BULK:
559091-5G:
559091-1G:
559091-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of sirtuin inhibitors in nematodes expressing a muscular dystrophy protein reveals muscle cell and behavioral protection by specific sirtinol analogues.
Pasco MY, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 53(3), 1407-1411 (2009)
Simple access to 5-carboalkoxy-2, 3-dihydro-4H-pyran-4-ones via domino acylative electrocyclization: the first three step total synthesis of the dihydronaphthopyran-4-one class of natural products.
Ilangovan A and Sakthivel P.
Royal Society of Chemistry Advances, 4(98), 55150-55161 (2014)