屈折率
n20/D 1.5040 (lit.)
品質水準
bp
117-120 °C (lit.)
密度
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
fluoro
ketone
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C11H11FO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI Key
SJUXLKYJKQBZLM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
Ethyl (4-fluorobenzoyl)acetate on condensation with benzofurazan oxide yields 2-(carboethoxy)-3-(4′-fluoro)phenylquinoxaline1,4-dioxide.
アプリケーション
以下の用途で前駆体として用いる反応剤。
- ベンゾイミダゾール類およびペリミジン類の合成に用いるC-C結合開裂を経由するジアミン類との縮合反応であり、抗マラリア治療薬の可能性があります
- ヒドロキシベンゾフェノン類の合成に用いる塩基促進ドミノMichael付加/環化/脱離反応
- 酸素分子活性化を経由するインドール類との酸化的クロスカップリング
- ピロン類の合成に用いるケトエステルの環化
- α-アセトキシ β-アミノ酸誘導体の合成に用いるLewis塩基触媒ヒドロシリル化
- メチレンシクロペンタン誘導体の合成に用いるConiaエン反応
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
146293-1G:
146293-5G:
146293-VAR:
146293-BULK:
Comparative Use of Solvent-free KF-Al2O3 and K2CO3 in Acetone in the Synthesis of Quinoxaline 1, 4-Dioxide Derivatives Designed as Antimalarial Drug Candidates.
Lima LM, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 42(7), 1381-1385 (2005)