Merck
559105
Sigma-Aldrich
2-ニトロベンゾイル酢酸エチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H4COCH2CO2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
237.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
30-34 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
nitro
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11NO5/c1-2-17-11(14)7-10(13)8-5-3-4-6-9(8)12(15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI Key
OWZNCVIBJQPNEF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Ethyl 2-nitrobenzoylacetate may be used to synthesize ethyl 2-bromo-2′-nitrobenzoylacetate and 4-hydroxy-2(1H)-quinolone.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
559105-VAR:
559105-BULK:
559105-1G:
559105-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
4-Hydroxy-2 (1H)-quinolone. Part 1: Synthesis and Reactions.
Abdou MM.
Arabian Journal of Chemistry (2014)
Thiazolo [3, 4-b] indazole, a ring-fused tetravalent sulfur thiazole system.
Potts KT and Marshall JL.
The Journal of Organic Chemistry, 41(1), 129-133 (1976)