Merck
526851
Sigma-Aldrich
PSS-オクタフェニル置換体
別名:
1,3,5,7,9,11,13,15-オクタフェニルペンタシクロ[9.5.1.13,9.15,15.17,13]オクタシロキサン, オクタフェニル-POSS®, オクタフェニルシルセスキオキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H40O12Si8
CAS番号:
分子量:
1033.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
>350 °C (lit.)
品質水準
SMILES記法
O1[Si]2(O[Si]3(O[Si]4(O[Si]1(O[Si]5(O[Si](O2)(O[Si](O3)(O[Si](O4)(O5)c6ccccc6)c7ccccc7)c8ccccc8)c9ccccc9)c%10ccccc%10)c%11ccccc%11)c%12ccccc%12)c%13ccccc%13
InChI
1S/C48H40O12Si8/c1-9-25-41(26-10-1)61-49-62(42-27-11-2-12-28-42)52-65(45-33-17-5-18-34-45)54-63(50-61,43-29-13-3-14-30-43)56-67(47-37-21-7-22-38-47)57-64(51-61,44-31-15-4-16-32-44)55-66(53-62,46-35-19-6-20-36-46)59-68(58-65,60-67)48-39-23-8-24-40-48/h1-40H
InChI Key
KBXJHRABGYYAFC-UHFFFAOYSA-N
法的情報
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
526851-25G:
526851-5G:
526851-BULK:
526851-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)