Merck
534463
Sigma-Aldrich
1,3,5,7,9,11,14-ヘプタイソブチルトリシクロ[7.3.3.15,11]ヘプタシロキサン-エンド-3,7,14-トリオール
97%
別名:
イソブチルトリシラノール-POSS®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H66O12Si7
CAS番号:
分子量:
791.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
97%
mp
139-143 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C[Si]1(O)O[Si]2(CC(C)C)O[Si](O)(CC(C)C)O[Si]3(CC(C)C)O[Si](O)(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si](CC(C)C)(O2)O3
InChI
1S/C28H66O12Si7/c1-22(2)15-41(29)32-44(18-25(7)8)34-42(30,16-23(3)4)36-46(20-27(11)12)37-43(31,17-24(5)6)35-45(33-41,19-26(9)10)39-47(38-44,40-46)21-28(13)14/h22-31H,15-21H2,1-14H3
InChI Key
APIBTMSFBUJAAC-UHFFFAOYSA-N
法的情報
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
534463-BULK:
534463-VAR:
534463-10G:
534463-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)