Merck
522260
Sigma-Aldrich
PSS水和物-オクタキス(テトラメチルアンモニウム)置換体
別名:
オクタキス(テトラメチルアンモニウム)ペンタシクロ[9.5.1.13,9.15,15.17,13]オクタシロキサン-1,3,5,7,9,11,13,15-オクタキス(イルオキシド) 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H96N8O20Si8 · xH2O
CAS番号:
分子量:
1137.83 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
135-143 °C (lit.)
SMILES記法
O.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.C[N+](C)(C)C.[O-][Si]12O[Si]3([O-])O[Si]4([O-])O[Si]([O-])(O1)O[Si]5([O-])O[Si]([O-])(O2)O[Si]([O-])(O3)O[Si]([O-])(O4)O5
InChI
1S/8C4H12N.O20Si8.H2O/c8*1-5(2,3)4;1-21-9-22(2)12-25(5)14-23(3,10-21)16-27(7)17-24(4,11-21)15-26(6,13-22)19-28(8,18-25)20-27;/h8*1-4H3;;1H2/q8*+1;-8;
InChI Key
HYWYFSRVEQSCJA-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
522260-VAR:
522260-25G:
522260-5G:
522260-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)