Merck
475424
Sigma-Aldrich
PSS-オクタビニル置換体
別名:
1,3,5,7,9,11,13,15-オクタビニルペンタシクロ[9.5.1.13,9.15,15.17,13]オクタシロキサン, オクタビニルオクタシラセスキオキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H24O12Si8
CAS番号:
分子量:
633.04
Beilstein:
2320666
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
solid
品質水準
mp
>350 °C (lit.)
SMILES記法
C=C[Si]12O[Si]3(O[Si]4(O[Si](O1)(O[Si]5(O[Si](O2)(O[Si](O3)(O[Si](O4)(O5)C=C)C=C)C=C)C=C)C=C)C=C)C=C
InChI
1S/C16H24O12Si8/c1-9-29-17-30(10-2)20-33(13-5)22-31(11-3,18-29)24-35(15-7)25-32(12-4,19-29)23-34(14-6,21-30)27-36(16-8,26-33)28-35/h9-16H,1-8H2
InChI Key
ZWCNRMDCQDJIRL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
475424-10G:
475424-BULK:
475424-VAR:
475424-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xianfeng Zhou et al.
Biomaterials, 50, 1-9 (2015-03-05)
Inspired by nature's toughening mechanisms, we designed a new polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS)-derived hybrid glass (PHG) that has covalent interactions on the molecular scale between the inorganic POSS cage and organic phase. These features allow "elastic deformation" of the inorganic