Merck
560375
Sigma-Aldrich
PSS-(3-Mercapto)propyl-Heptaisobutyl substituted
別名:
1-(3-メルカプト)プロピル-3,5,7,9,11,13,15-イソブチルペンタシクロ[9.5.1.13,9.15,15.17,13]オクタシロキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C31H70O12SSi8
CAS番号:
分子量:
891.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
230-235 °C (lit.)
品質水準
SMILES記法
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CCCS)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](CC(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C31H70O12SSi8/c1-25(2)18-46-32-45(17-15-16-44)33-47(19-26(3)4)37-49(35-46,21-28(7)8)41-52(24-31(13)14)42-50(36-46,22-29(9)10)38-48(34-45,20-27(5)6)40-51(39-47,43-52)23-30(11)12/h25-31,44H,15-24H2,1-14H3
InChI Key
CYGQPMMZQIQYKC-UHFFFAOYSA-N
法的情報
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
560375-BULK:
560375-1G:
560375-VAR:
560375-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)