Merck
695769
Sigma-Aldrich
(4-ブロモ-2-フルオロベンゾイル)酢酸エチル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H10BrFO3
分子量:
289.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
40-44 °C
官能基
bromo
ester
fluoro
ketone
SMILES記法
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C11H10BrFO3/c1-2-16-11(15)6-10(14)8-4-3-7(12)5-9(8)13/h3-5H,2,6H2,1H3
InChI Key
GVLMOVPIFSXARB-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
695769-5G:
695769-VAR:
695769-1G:
695769-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)