Merck
701246
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-3-ニトロベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H3BrN2O2
CAS番号:
分子量:
227.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
116-120 °C
官能基
bromo
nitrile
nitro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1Br)C#N
InChI
1S/C7H3BrN2O2/c8-6-2-1-5(4-9)3-7(6)10(11)12/h1-3H
InChI Key
FXRMUJPWDOLCLX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
701246-BULK:
701246-5G:4548173295381
701246-VAR:
701246-25G:4548173295398
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)