Merck
642770
Sigma-Aldrich
4-Amino-3-bromobenzonitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(Br)CN
CAS番号:
分子量:
197.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
solid
mp
106-110 °C (lit.)
官能基
bromo
nitrile
SMILES記法
Nc1ccc(cc1Br)C#N
InChI
1S/C7H5BrN2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2
InChI Key
POESQIHWIIWNJL-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
642770-BULK:
642770-1G:4548173218915
642770-5G:4548173218922
642770-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)