アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
70 °C/0.05 mmHg (lit.)
密度
1.084 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)Cc1ccccn1
InChI
1S/C9H11NO2/c1-2-12-9(11)7-8-5-3-4-6-10-8/h3-6H,2,7H2,1H3
InChI Key
IUDKTVXSXWAKJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
E47247-25G:
E47247-BULK:
E47247-5G:
E47247-VAR:
Amit N Pandya et al.
Tetrahedron letters, 55(50), 6922-6924 (2014-12-17)
An efficient strategy for the synthesis of indolizines from readily available starting materials via oxidative C-H functionalization and