Merck
702439
Sigma-Aldrich
1H-インダゾール-6-カルボキシアルデヒド
95%
別名:
6-ホルミル-1H-インダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6N2O
CAS番号:
分子量:
146.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
powder
mp
181-185 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
O=Cc1ccc2cn[nH]c2c1
InChI
1S/C8H6N2O/c11-5-6-1-2-7-4-9-10-8(7)3-6/h1-5H,(H,9,10)
InChI Key
JTWYTTXTJFDYAG-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
702439-VAR:
702439-BULK:
702439-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)