Merck
578711
Sigma-Aldrich
5-エチニル-1-メチル-1H-イミダゾール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N2
CAS番号:
分子量:
106.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5490 (lit.)
bp
116 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cn1cncc1C#C
InChI
1S/C6H6N2/c1-3-6-4-7-5-8(6)2/h1,4-5H,2H3
InChI Key
JFOSWQQRTHDTGG-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.9 °F - closed cup
引火点(℃)
104.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
578711-BULK:
578711-VAR:
578711-5G:
578711-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)