About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H10O
CAS番号:
分子量:
182.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
110-114 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2cc(ccc2c1)C#C
InChI
1S/C13H10O/c1-3-10-4-5-12-9-13(14-2)7-6-11(12)8-10/h1,4-9H,2H3
InChI Key
PATPLTUFXUXNDY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
632635-VAR:
632635-1G:
632635-5G:
632635-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック