Merck
521167
Sigma-Aldrich
9-エチニルフェナントレン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H10
CAS番号:
分子量:
202.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
63-67 °C (lit.)
SMILES記法
C#Cc1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C16H10/c1-2-12-11-13-7-3-4-9-15(13)16-10-6-5-8-14(12)16/h1,3-11H
InChI Key
FMKVRRYQWWPOAL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
521167-1G:
521167-VAR:
521167-5G:
521167-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.