Merck
748781
Sigma-Aldrich
Propargyl 1H-imidazole-1-carboxylate
95%
別名:
Heller-Sarpong Reagent, 1H-Imidazole-1-carboxylic acid, 2-propyn-1-yl ester, PImC, Propargyl imidazolecarbamate, Sarpong reagent
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H6N2O2
CAS番号:
分子量:
150.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
45-50 °C
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OCC#C)n1ccnc1
InChI
1S/C7H6N2O2/c1-2-5-11-7(10)9-4-3-8-6-9/h1,3-4,6H,5H2
InChI Key
LLVCOZOEWQQTAV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
748781-BULK:
748781-5G:
748781-25G:
748781-VAR:
748781-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)