Merck
730424
Sigma-Aldrich
N-Butylphthalimide
97%
別名:
2-Butyl-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13NO2
CAS番号:
分子量:
203.24
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
32-36 °C
官能基
imide
SMILES記法
CCCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H13NO2/c1-2-3-8-13-11(14)9-6-4-5-7-10(9)12(13)15/h4-7H,2-3,8H2,1H3
InChI Key
DLKDEVCJRCPTLN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
730424-VAR:
730424-100G:
730424-BULK:
730424-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)