Merck
663034
Sigma-Aldrich
N-(2-Butynyl)phthalimide
97%
別名:
1-Phthalimido-2-butyne
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9NO2
CAS番号:
分子量:
199.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
219-223 °C
官能基
imide
SMILES記法
CC#CCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C12H9NO2/c1-2-3-8-13-11(14)9-6-4-5-7-10(9)12(13)15/h4-7H,8H2,1H3
InChI Key
COPWPECHFWIYSP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
663034-5G:
663034-VAR:
663034-BULK:
663034-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)