Merck
T301000
Sigma-Aldrich
DMT-dT-CPG
pore size 500 Å, 30-40μmol/g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.51
タイプ
for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
ポアサイズ
500 Å
キャパシティ
≥99 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
保管温度
2-8°C
WGK
WGK 3
Jan Code
T301001-01:
T301000-C:
T301000-10G:
T301000-00:
T301002-10G:
T301000-1G:
T301010-01:
T301010-C04-01:
試験成績書(COA)