アッセイ
98%
bp
83-84 °C/30 mmHg (lit.)
mp
39-40 °C (lit.)
SMILES記法
C#Cc1cccnc1
InChI
1S/C7H5N/c1-2-7-4-3-5-8-6-7/h1,3-6H
InChI Key
CLRPXACRDTXENY-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.0 °F - closed cup
引火点(℃)
56.67 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
520446-VAR:
520446-5G:
520446-BULK:
520446-1G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The terminal alkyne functionality has a wide range of applications including most recently the synthesis of spiropyran substituted 2,3-dicyanopyrazines and (±)-asteriscanolide, as well as conversion to enamines using resin-bound 2° amines.