Merck
C92006
Sigma-Aldrich
Indole-5-carbonitrile
99%
別名:
5-シアノインドール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6N2
CAS番号:
分子量:
142.16
Beilstein:
116738
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
powder
mp
106-108 °C (lit.)
SMILES記法
N#Cc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H6N2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-5,11H
InChI Key
YHYLDEVWYOFIJK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 銀とL-プロリンとの共触媒三成分カップリング反応によるジヒドロイソキノリン類のパラレル合成に用いる反応剤
  • ベンゾイルインドール類の化学選択的および位置選択的合成に用いる反応剤
  • メタボリック症候群およびIDDMの治療に使える可能性がある新規PPARα/γデュアルアゴニストの合成に用いる反応剤
  • 酸化剤としてO2を用いる、アルキンのパラジウム触媒環拡大反応による4,5-ジヒドロシクロペンタ[c]キノリン類の合成に用いる反応剤
  • 臭化インジウム触媒を用いたアルキンのヒドロアルール化によるビニルインドール類の合成に用いる反応剤
  • ベンゾヨードオキソロン系超原子価ヨウ素試薬を使用する金触媒直接アルキニル化に用いる反応剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
C92006-100G:
C92006-250MG:4548173193069
C92006-5G:4548173193076
C92006-10G:4548173193045
C92006-VAR:
C92006-BULK:
C92006-1G:4548173193052
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Josefin Wilke et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 17(17), 2736-2743 (2016-06-02)
The estimate of the magnitude and the orientation of molecular electric dipole moments from the vector sum of bond or fragment dipole moments is a widely used approach in chemistry. However, the limitations of this intuitive model have rarely been