About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO2
CAS番号:
分子量:
175.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
99%
mp
126-128 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)8-2-3-9-7(6-8)4-5-11-9/h2-6,11H,1H3
InChI Key
DRYBMFJLYYEOBZ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
メチルインドール-5-カルボキシラート(メチル-1H-インドール-5-カルボキシラート)は、1H-インドールの置換体であり、インドール-5-カルボン酸のエステル化により調製することができます。インジゴイド生成の基質としての有効性が調べられています。
アプリケーション
メチルインドール-5-カルボキシラートは以下のプロセスにおける反応物質として用いられることがあります:
- プロテインキナーゼ阻害剤の生合成
- 金属を用いないフリーデルクラフトアルキル化
- マーティンスルフランからのジフェニルスルホニウムの生成・調製
- 交差脱水素カップリング反応
- インジルビン誘導体の合成
- アミノインドリル酢酸の調製
メチルインドール-5-カルボキシラートは以下の調製に用いられることがあります:
- メチルインドール-5-カルボキシラート
- 1H-インドール-5-カルボヒドラジン
- ジメチル 1H-インドール-3,5-ジカルボキシラート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
511188-BULK:
511188-VAR:
511188-1G:
511188-5G:
Wen-Jie Lu et al.
European journal of medicinal chemistry, 64, 498-511 (2013-05-21)
This report describes the synthesis, and in vitro and in vivo antimalarial evaluations of certain ester-modified neocryptolepine (5-methyl-5H-indolo[2,3-b]quinoline) derivatives. The modifications were carried out by introducing ester groups at the C2 and/or C9 position on the neocryptolepine core and the
Liu, Z.; et al.
Letters in Organic Chemistry, 7, 666-666 (2010)
Wang, T. C.; et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 21, 1407-1407 (2010)
Fei Yang et al.
Organic letters, 12(22), 5214-5217 (2010-10-23)
A novel cross dehydrogenative coupling (CDC) reaction of N,N-dimethylanilines with methyl ketones by cooperative copper and aminocatalysis has been developed, which leads to the formation of β-arylamino ketones in 42-73% yields. Moreover, the copper-catalyzed alkylation of free (NH) indoles with
A direct ylide transfer to carbonyl derivatives and heteroaromatic compounds.
Xueliang Huang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(47), 8979-8983 (2010-10-13)