Merck
578495
Sigma-Aldrich
メチル インドール-6-カルボキシラート
97%
別名:
インドール-6-カルボン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9NO2
CAS番号:
分子量:
175.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
76-80 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1ccc2cc[nH]c2c1
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-10(12)8-3-2-7-4-5-11-9(7)6-8/h2-6,11H,1H3
InChI Key
AYYOZKHMSABVRP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の調製の反応物です:
潜在的な抗癌免疫調節剤としてのトリプトファンジオキシゲナーゼ阻害剤ピリジルエテニルインドール
ボツリヌス神経毒の阻害剤
ITK阻害剤
抗菌剤
CB2カンナビノイド受容体リガンド
C型肝炎ウイルスNS5Bポリメラーゼの阻害剤
ヒスタミンH1遮断活性を持つ阻害剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
578495-5G:
578495-1G:
578495-BULK:
578495-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thomas Heine et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 181(4), 1590-1610 (2016-11-11)
The enantioselective epoxidation of styrene and related compounds by two-component styrene monooxygenases (SMOs) has targeted these enzymes for development as biocatalysts. In the present work, we prepare genetically engineered fusion proteins that join the C-terminus of the epoxidase (StyA) to